4'-Iodoacetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(4-Iodofenil)etan-1-ona
I0305-25G I0305-5G
TCIAI0305-25GEA 77 EUR
TCIAI0305-25G TCIAI0305-5G
4'-Iodoacetofenona ≥98.0% (por GC)
4'-Iodoacetofenona
Formula: C₈H₇IO
MW: 246,05 g/mol
Pto. Ebullición: 145 - 150 °C (20 -rr)
Pto. de fusión: 80…84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045320
Núm. CAS: 13329-40-3
EINECS: 236-372-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency