Alcohol 4-iodobencílico ≥99.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: (4-Iodophenyl)methanol

I0810-5G I0810-25G
TCIAI0810-5GEA 42 EUR
TCIAI0810-5G TCIAI0810-25G
Alcohol 4-iodobencílico ≥99.0% (por GC)
Alcohol 4-iodobencílico
Formula: C₇H₇IO
MW: 234,04 g/mol
Pto. Ebullición: 136°C
Número MDL: MFCD01732720
Núm. CAS: 18282-51-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25e492511591c0e1e690201ec3db1d8b29121c22&vid=25e492511591c0e1e690201ec3db1d8b29121c22&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR