Bencil(dimetil)amina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D0688-25ML D0688-500ML
TCIAD0688-25MLEA 16 EUR
TCIAD0688-25ML TCIAD0688-500ML
Bencil(dimetil)amina ≥98.0% (por GC)
Bencil(dimetil)amina
Formula: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂
Pto. Ebullición: 180°C
Pto. de fusión: –75°C
Densidad: 0,915 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 57°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008329
Núm. CAS: 103-83-3
EINECS: 203-149-1
UN: 2619
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07455d8ea132474ef40eba608506f8b1906d4146&vid=07455d8ea132474ef40eba608506f8b1906d4146&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %