Fenetilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
P0085-25ML P0085-500ML P0085-100ML
TCIAP0085-25MLEA 16 EUR
TCIAP0085-25ML TCIAP0085-500ML TCIAP0085-100ML
Fenetilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fenetilamina
Formula: C₆H₅CH₂CH₂NH₂
Pto. Ebullición: 200 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –60 °C
Densidad: 0,9639 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 90°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008184
Núm. CAS: 64-04-0
EINECS: 200-574-4
UN: 2735
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,06026
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c0fd4fcc97e2e8069a5894ff4ad5e16ccae117d&vid=9c0fd4fcc97e2e8069a5894ff4ad5e16ccae117d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %