Alcohol 2-aminobencílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: (2-Aminophenyl)methanol, 2-Hydroxymethylaniline, 2-(Hydroxymethyl)aniline, 2-Aminobenzyl Alcohol

A1000-25G A1000-250G
TCIAA1000-25GEA 55 EUR
TCIAA1000-25G TCIAA1000-250G
Alcohol 2-aminobencílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Alcohol 2-aminobencílico
Formula: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Pto. Ebullición: 275 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 81 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007749
Núm. CAS: 5344-90-1
EINECS: 226-293-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c557b80b77f59a6d23a0c27dbe91897a2ef89ff&vid=0c557b80b77f59a6d23a0c27dbe91897a2ef89ff&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Orange to Green powder to crystalline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR