Alcohol 4-aminobencílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A1096-25G A1096-5G
TCIAA1096-25GEA 175 EUR
TCIAA1096-25G TCIAA1096-5G
Alcohol 4-aminobencílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Alcohol 4-aminobencílico
Formula: C₇H₉NO
Pto. Ebullición: 171°C
Pto. de fusión: 75 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00014782
Núm. CAS: 623-04-1
EINECS: 210-767-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94628774d61c7a1bda599a7e0c06b4349c7b95b1&vid=94628774d61c7a1bda599a7e0c06b4349c7b95b1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C