Bencil(metil)amina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N-Benzylmethylamine, N-Methyl-1-phenylmethanamine, N-Methylbenzylamine
M0164-25ML M0164-500ML
TCIAM0164-25MLEA 18 EUR
TCIAM0164-25ML TCIAM0164-500ML
Bencil(metil)amina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Bencil(metil)amina
Formula: C₆H₅CH₂NHCH₃
MW: 121.18 g/mol
Pto. Ebullición: 186°C
Pto. de fusión: -55
Pto. de inflamación: 77°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008289
Núm. CAS: 103-67-3
EINECS: 203-133-4
UN: 2735
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01f4194524f267892b0ce5e72bb17a69d2ddb0a6&vid=01f4194524f267892b0ce5e72bb17a69d2ddb0a6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Red clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %