Alcohol 4-metoxibencílico ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Alcohol anísico
M0107-25G M0107-500G M0107-100G
TCIAM0107-25GEA 16 EUR
TCIAM0107-25G TCIAM0107-500G TCIAM0107-100G
Alcohol 4-metoxibencílico ≥98.0% (por GC)
Alcohol 4-metoxibencílico
Formula: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Pto. Ebullición: 259°C
Pto. de fusión: 20…24 °C
Densidad: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 148°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004653
Núm. CAS: 105-13-5
EINECS: 203-273-6
Índice Merck: 14,00665
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18550fad500d6d4001403f06af834d9a5feace99&vid=18550fad500d6d4001403f06af834d9a5feace99&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %