Alcohol 2-etoxibencílico ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E0499-25G E0499-5G
TCIAE0499-25GEA 385 EUR
TCIAE0499-25G TCIAE0499-5G
Alcohol 2-etoxibencílico ≥98.0% (por GC)
Alcohol 2-etoxibencílico
Formula: C₉H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 265°C
Pto. de fusión: 0 °C
Densidad: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00004616
Núm. CAS: 71672-75-8
EINECS: 275-811-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00d78456e09e24f935314c971ef8a9eedfb7c770&vid=00d78456e09e24f935314c971ef8a9eedfb7c770&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %