Alcohol 3-metoxisalicilico ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Alcohol 2-hidroxi-3-metoxibencilico
H1273-1G H1273-5G
TCIAH1273-1GEA 70 EUR
TCIAH1273-1G TCIAH1273-5G
Alcohol 3-metoxisalicilico ≥98.0% (por GC)
Alcohol 3-metoxisalicilico
Formula: C₈H₁₀O₃
MW: 154,17 g/mol
Pto. Ebullición: 162°C
Número MDL: MFCD00008362
Núm. CAS: 4383-05-5
EINECS: 224-488-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b000f17c4f22fb4f7436bf87f4757dd435e1d9d&vid=3b000f17c4f22fb4f7436bf87f4757dd435e1d9d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C