Alcohol 4-hidroxi-3-metoxibencilico ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
V0018-25G V0018-500G
TCIAV0018-25GEA 48 EUR
TCIAV0018-25G TCIAV0018-500G
Alcohol 4-hidroxi-3-metoxibencilico ≥98.0% (por GC)
Alcohol 4-hidroxi-3-metoxibencilico
Formula: C₈H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 293 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 113 °C
Número MDL: MFCD00004659
Núm. CAS: 498-00-0
EINECS: 207-852-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dfec7d061e80aa047c4ca12d451b29622c5dd15&vid=5dfec7d061e80aa047c4ca12d451b29622c5dd15&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 113.0 to 116.0 deg-C