Alcohol 2,4-dimetoxibencilico ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D1835-25G D1835-5G
TCIAD1835-25GEA 99 EUR
TCIAD1835-25G TCIAD1835-5G
Alcohol 2,4-dimetoxibencilico ≥98.0% (por GC)
Alcohol 2,4-dimetoxibencilico
Formula: C₉H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 135°C
Pto. de fusión: 34…35 °C
Número MDL: MFCD00004614
Núm. CAS: 7314-44-5
EINECS: 230-775-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16a62edb74c3d8e6af170f7b8a103e2b7d960e22&vid=16a62edb74c3d8e6af170f7b8a103e2b7d960e22&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 34.0 to 37.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency