Alcohol 3,5-dimetoxibencilico ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D2594-25G D2594-5G
TCIAD2594-25GEA 156 EUR
TCIAD2594-25G TCIAD2594-5G
Alcohol 3,5-dimetoxibencilico ≥98.0% (por GC)
Alcohol 3,5-dimetoxibencilico
Formula: C₉H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 171°C
Pto. de fusión: 48…50 °C
Número MDL: MFCD00004641
Núm. CAS: 705-76-0
EINECS: 211-888-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98795859116a5fbd8445ed82600108f3fc5724bd&vid=98795859116a5fbd8445ed82600108f3fc5724bd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 51.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency