Alcohol 3,4,5-trimetoxibencilico ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2,4,6-Trimethoxybenzyl alcohol, (3,4,5-Trimethoxyphenyl)methanol
T1103-25G T1103-500G
TCIAT1103-25GEA 53 EUR
TCIAT1103-25G TCIAT1103-500G
Alcohol 3,4,5-trimetoxibencilico ≥98.0% (por GC)
Alcohol 3,4,5-trimetoxibencilico
Formula: C₁₀H₁₄O₄
MW: 198,22 g/mol
Pto. Ebullición: 155°C
Pto. de fusión: 36…38 °C
Densidad: 1,1427 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00060356
Núm. CAS: 3840-31-1
EINECS: 223-331-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f295ced08085a66ca19d3faa5d14b89c3500dbfb&vid=f295ced08085a66ca19d3faa5d14b89c3500dbfb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %