1-Fenil-2-metilpropan-2-ol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D0783-25ML D0783-500ML D0783-100ML
TCIAD0783-25MLEA 16 EUR
TCIAD0783-25ML TCIAD0783-500ML TCIAD0783-100ML
1-Fenil-2-metilpropan-2-ol ≥98.0% (por GC)
1-Fenil-2-metilpropan-2-ol
Formula: C₆H₅CH₂C(CH₃)(OH)CH₃
Pto. Ebullición: 94°C
Pto. de fusión: 23…25 °C
Densidad: 0,974 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00004465
Núm. CAS: 100-86-7
EINECS: 202-896-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac777db219c13ec81e86506d935e238c9a78e573&vid=ac777db219c13ec81e86506d935e238c9a78e573&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %