Alcohol salicilico ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
H0223-25G
H0223-250G
TCIAH0223-25GEA
51
EUR
TCIAH0223-25G
TCIAH0223-250G
Alcohol salicilico ≥98.0% (por GC)
Alcohol salicilico
Formula:
C₇H₈O₂ Pto. Ebullición: 268 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 82 °C Densidad: 1,1613 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004617 Núm. CAS: 90-01-7 EINECS: 201-960-5 Índice Merck: 14,08325 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light red powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 84.0 to 87.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |