Alcohol 3-hidroxibencílico ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (3-Hydroxyphenyl)methanol, KSD 2405, 3-(Hydroxymethyl)phenol
H0918-25G H0918-5G
TCIAH0918-25GEA 129 EUR
TCIAH0918-25G TCIAH0918-5G
Alcohol 3-hidroxibencílico ≥99.0% (por GC)
Alcohol 3-hidroxibencílico
Formula: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Pto. Ebullición: 123°C
Pto. de fusión: 70 °C
Densidad: 1,161 g/cm³ (25 °C)
Número MDL: MFCD00004643
Núm. CAS: 620-24-6
EINECS: 210-633-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89d5e41ef76569ae157f70565e11daa126cdef5e&vid=89d5e41ef76569ae157f70565e11daa126cdef5e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 70.0 to 73.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency