Alcohol 4-hidroxibencílico ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
H0224-25G H0224-100G
TCIAH0224-25GEA 25 EUR
TCIAH0224-25G TCIAH0224-100G
Alcohol 4-hidroxibencílico ≥97.0% (por GC)
Alcohol 4-hidroxibencílico
Formula: C₇H₈O₂
Pto. Ebullición: 252 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 115…118 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004658
Núm. CAS: 623-05-2
EINECS: 210-768-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2bbf89cf74dc506d961fe7881f0c32588ee86644&vid=2bbf89cf74dc506d961fe7881f0c32588ee86644&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %