5-(Hidroximetil)resorcinol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D2656-25G D2656-5G
TCIAD2656-25GEA 507 EUR
TCIAD2656-25G TCIAD2656-5G
5-(Hidroximetil)resorcinol ≥97.0% (por GC)
5-(Hidroximetil)resorcinol
Formula: C₇H₈O₃
Número MDL: MFCD00016867
Núm. CAS: 29654-55-5
EINECS: 249-751-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a90ac1e467b26fba4210647ca1bdf896dbc88b29&vid=a90ac1e467b26fba4210647ca1bdf896dbc88b29&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 184.0 to 187.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity