Tolueno-2-sulfonamida ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Methylbenzene-1-sulphonamide, 2-Methylbenzenesulphonamide, o-Toluenesulphonamide
T0280-500G T0280-25G
TCIAT0280-500GEA 83 EUR
TCIAT0280-500G TCIAT0280-25G
Tolueno-2-sulfonamida ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Tolueno-2-sulfonamida
Formula: C₇H₉NO₂S
Pto. Ebullición: 330 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 155…156 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007934
Núm. CAS: 88-19-7
EINECS: 201-808-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d76beb6168b92d38ecac0e7978edb4d1f62f2c6&vid=8d76beb6168b92d38ecac0e7978edb4d1f62f2c6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency