Tolueno-4-sulfonamida ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: PTSA, p-Toluenesulphonamide, 4-Methylbenzenesulphonamide, 4-Toluenesulphonamide
T0281-25G T0281-500G
TCIAT0281-25GEA 16 EUR
TCIAT0281-25G TCIAT0281-500G
Tolueno-4-sulfonamida ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Tolueno-4-sulfonamida
Formula: C₇H₉NO₂S
MW: 171.22 g/mol
Pto. Ebullición: 214°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011692
Núm. CAS: 70-55-3
EINECS: 200-741-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e69384cfda2830b793d7d01bdc9e2164583bf863&vid=e69384cfda2830b793d7d01bdc9e2164583bf863&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency