Tolueno-4-sulfonato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ethyl 4-toluenesulphonate, Ethyl p-toluenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid ethyl ester, Ethyl 4-methylbenzenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid ethyl ester
T0268-25G T0268-500G
TCIAT0268-25GEA 16 EUR
TCIAT0268-25G TCIAT0268-500G
Tolueno-4-sulfonato de etilo ≥98.0% (por GC)
Tolueno-4-sulfonato de etilo
Formula: C₉H₁₂O₃S
MW: 200.26 g/mol
Pto. Ebullición: 173°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009100
Núm. CAS: 80-40-0
EINECS: 201-276-7
Índice Merck: 14,03858
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25d3529de5c2dfb99c83b8e8acf95170de734a47&vid=25d3529de5c2dfb99c83b8e8acf95170de734a47&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Water max. 0.5 %
Acid max. 0.3 % (as p-Toluenesulfonic Acid)