Tolueno-4-sulfonato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Methyl 4-methylbenzenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid methyl ester, Methyl p-toluenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid methyl ester
T0269-25G T0269-500G
TCIAT0269-25GEA 16 EUR
TCIAT0269-25G TCIAT0269-500G
Tolueno-4-sulfonato de metilo ≥98.0% (por GC)
Tolueno-4-sulfonato de metilo
Formula: C₈H₁₀O₃S
MW: 186.23 g/mol
Pto. Ebullición: 292
Pto. de inflamación: 130
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008417
Núm. CAS: 80-48-8
EINECS: 201-283-5
UN: 3261
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe3da8b8e36ac12f4da6b585354954c58e480bf1&vid=fe3da8b8e36ac12f4da6b585354954c58e480bf1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %