Tolueno-4-sulfonato de sodio ≥90.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
T0271-500G T0271-25G
TCIAT0271-500GEA 58 EUR
TCIAT0271-500G TCIAT0271-25G
Tolueno-4-sulfonato de sodio ≥90.0% (by titrimetric analysis)
Tolueno-4-sulfonato de sodio
Formula: C₇H₇NaO₃S
Número MDL: MFCD00064388
Núm. CAS: 657-84-1
EINECS: 211-522-5
Índice Merck: 14,09533
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c945c92c8cffa1641a88ebec6008d489da7df3e&vid=9c945c92c8cffa1641a88ebec6008d489da7df3e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 90.0 % (calcd.on dried substance)
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 5.0 %
Chloride max. 0.5 %