1-Pentil-4-etinilbenceno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E0563-25G E0563-5G
TCIAE0563-25GEA 268 EUR
TCIAE0563-25G TCIAE0563-5G
1-Pentil-4-etinilbenceno ≥97.0% (por GC)
1-Pentil-4-etinilbenceno
Formula: C₁₃H₁₆
Pto. de inflamación: 104°C
Número MDL: MFCD00173884
Núm. CAS: 79887-10-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1591f690f633967aec13a0977370236a6167daed&vid=1591f690f633967aec13a0977370236a6167daed&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %