1-Propil-4-etinilbenceno ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Etinil-4-propilbenceno
E0750-25G
E0750-5G
TCIAE0750-25GEA
78
EUR
TCIAE0750-25G
TCIAE0750-5G
1-Propil-4-etinilbenceno ≥96.0% (por GC)
1-Propil-4-etinilbenceno
Formula:
C₁₁H₁₂ |
Número MDL:
MFCD00173886 Núm. CAS: 62452-73-7 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...