Alcohol 3-benciloxibencílico ≥97.0% (por GC)

Proveedor: TCI

Sinónimos: (3-(Benzyloxy)phenyl)methanol

B3857-25G B3857-5G
TCIAB3857-25GEA 235 EUR
TCIAB3857-25G TCIAB3857-5G
Alcohol 3-benciloxibencílico ≥97.0% (por GC)
Alcohol 3-benciloxibencílico
Formula: C₁₄H₁₄O₂
MW: 214,26 g/mol
Pto. Ebullición: 160°C
Pto. de fusión: 48 °C
Número MDL: MFCD00004642
Núm. CAS: 1700-30-7
EINECS: 216-931-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc13c8170eb6f8d37fffc20b2c8771bb6a1166c9&vid=bc13c8170eb6f8d37fffc20b2c8771bb6a1166c9&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR