Alcohol 4-benciloxibencílico ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (4-(Benzyloxy)phenyl)methanol
B1602-10G B1602-25G B1602-5G
TCIAB1602-10GEA 30 EUR
TCIAB1602-10G TCIAB1602-25G TCIAB1602-5G
Alcohol 4-benciloxibencílico ≥95.0% (por GC)
Alcohol 4-benciloxibencílico
Formula: C₁₄H₁₄O₂
MW: 214,26 g/mol
Pto. de fusión: 87…88 °C
Número MDL: MFCD00004654
Núm. CAS: 836-43-1
EINECS: 212-649-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b28aa4e3071e41cc5a130fbdd196b98e7952e588&vid=b28aa4e3071e41cc5a130fbdd196b98e7952e588&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 84.0 to 89.0 deg-C