4-Pentilbifenilo ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-Amylbiphenyl, 4-n-Pentylbiphenyl
P1133-25ML P1133-5ML
TCIAP1133-25MLEA 133 EUR
TCIAP1133-25ML TCIAP1133-5ML
4-Pentilbifenilo ≥96.0% (por GC)
4-Pentilbifenilo
Formula: C₁₇H₂₀
MW: 224,35 g/mol
Pto. Ebullición: 167°C
Pto. de fusión: 9,5…10.5 °C
Densidad: ~ 0,94 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: ≥ 110 °C
Número MDL: MFCD00009503
Núm. CAS: 7116-96-3
EINECS: 230-421-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2dd510e0b738e7044f73ca5e115eab9df720f889&vid=2dd510e0b738e7044f73ca5e115eab9df720f889&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %