4'-Metilpropiofenona ≥95.0% (por GC)

Proveedor: TCI

Sinónimos: p-Methylpropiophenone

M0768-25ML M0768-500ML
TCIAM0768-25MLEA 27 EUR
TCIAM0768-25ML TCIAM0768-500ML
4'-Metilpropiofenona ≥95.0% (por GC)
4'-Metilpropiofenona
Formula: C₁₀H₁₂O
MW: 148,2 g/mol
Pto. Ebullición: 239°C
Pto. de fusión: 91 °C
Densidad: 1,0053 g/cm³ (0 °C)
Pto. de inflamación: 109°C
Número MDL: MFCD00009312
Núm. CAS: 5337-93-9
EINECS: 226-267-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2bdcef2d87617511635beaf113c55e7d424dafc&vid=c2bdcef2d87617511635beaf113c55e7d424dafc&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR