Cloruro de 3,5-dimetilbenzoilo ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D3550-25G D3550-5G
TCIAD3550-25GEA 50 EUR
TCIAD3550-25G TCIAD3550-5G
Cloruro de 3,5-dimetilbenzoilo ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 3,5-dimetilbenzoilo
Formula: C₉H₉ClO
Pto. Ebullición: 127°C
Número MDL: MFCD02313742
Núm. CAS: 6613-44-1
EINECS: 413-010-9
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49dde89c47b6aad3edddbc8b7d545b1e92c77c71&vid=49dde89c47b6aad3edddbc8b7d545b1e92c77c71&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %