3'-(Trifluorometil)propiofenona ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: m-(Trifluorometil)propiofenona
T2404-25G T2404-5G
TCIAT2404-25GEA 288 EUR
TCIAT2404-25G TCIAT2404-5G
3'-(Trifluorometil)propiofenona ≥97.0% (por GC)
3'-(Trifluorometil)propiofenona
Formula: C₁₀H₉F₃O
MW: 202,18 g/mol
Pto. Ebullición: 102°C
Pto. de inflamación: 108°C
Número MDL: MFCD00039227
Núm. CAS: 1533-03-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a82cd792bf3466ab804a4f0b18e7293a530ed26&vid=6a82cd792bf3466ab804a4f0b18e7293a530ed26&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %