Isotiocianato de 3,5-bis(trifluorometil)fenilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
I0569-25G I0569-5G
TCIAI0569-25GEA 249 EUR
TCIAI0569-25G TCIAI0569-5G
Isotiocianato de 3,5-bis(trifluorometil)fenilo ≥98.0% (por GC)
Isotiocianato de 3,5-bis(trifluorometil)fenilo
Formula: C₉H₃F₆NS
Pto. Ebullición: 95°C
Densidad: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 108°C
Número MDL: MFCD00040838
Núm. CAS: 23165-29-9
UN: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd190923bfc37b79af012dc15a65585a2e7210e7&vid=bd190923bfc37b79af012dc15a65585a2e7210e7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %