Alcohol 4-(trifluorometil)bencilico ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T1312-25G T1312-5G
TCIAT1312-25GEA 87 EUR
TCIAT1312-25G TCIAT1312-5G
Alcohol 4-(trifluorometil)bencilico ≥96.0% (por GC)
Alcohol 4-(trifluorometil)bencilico
Formula: C₈H₇F₃O
Pto. Ebullición: 80°C
Pto. de fusión: 23 °C
Densidad: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00004661
Núm. CAS: 349-95-1
EINECS: 206-494-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec205407cef7b67df495fb61d391f9c24d49dc0a&vid=ec205407cef7b67df495fb61d391f9c24d49dc0a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %