Alcohol 4-terc-butilbencílico ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (4-(tert-Butyl)phenyl)methanol, (4-tert-Butylphenyl)methanol
B1761-25G B1761-5G
TCIAB1761-25GEA 276 EUR
TCIAB1761-25G TCIAB1761-5G
Alcohol 4-terc-butilbencílico ≥97.0% (por GC)
Alcohol 4-terc-butilbencílico
Formula: C₁₁H₁₆O
MW: 164.25 g/mol
Pto. Ebullición: 238°C
Pto. de inflamación: 87°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004662
Núm. CAS: 877-65-6
EINECS: 212-894-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a7e1a98987dc8e0fe108c63bb5dd0a445f6def7&vid=4a7e1a98987dc8e0fe108c63bb5dd0a445f6def7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %