Alcohol 4-isopropilbencílico ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
I0272-100ML I0272-25ML
TCIAI0272-100MLEA 106 EUR
TCIAI0272-100ML TCIAI0272-25ML
Alcohol 4-isopropilbencílico ≥98.0% (por GC)
Alcohol 4-isopropilbencílico
Formula: C₁₀H₁₄O
Pto. Ebullición: 249 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 28 °C
Densidad: 0,978 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00004663
Núm. CAS: 536-60-7
EINECS: 208-640-4
Índice Merck: 14,02619
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d243b0b0263cdd853210373ed6e6b4cf91d7372e&vid=d243b0b0263cdd853210373ed6e6b4cf91d7372e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %