Alcohol 4-metilbencilico ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M0162-25G M0162-500G M0162-100G
TCIAM0162-25GEA 16 EUR
TCIAM0162-25G TCIAM0162-500G TCIAM0162-100G
Alcohol 4-metilbencilico ≥99.0% (por GC)
Alcohol 4-metilbencilico
Formula: C₈H₁₀O
Pto. Ebullición: 116°C
Pto. de fusión: 59 °C
Densidad: 0,978 g/cm³ (72 °C)
Número MDL: MFCD00004664
Núm. CAS: 589-18-4
EINECS: 209-639-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=304e12348e50363487e9c1131f3ef79930748397&vid=304e12348e50363487e9c1131f3ef79930748397&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 58.0 to 61.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency