Alcohol 4-etilbencílico ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
E0704-25G E0704-5G
TCIAE0704-25GEA 225 EUR
TCIAE0704-25G TCIAE0704-5G
Alcohol 4-etilbencílico ≥98.0% (por GC)
Alcohol 4-etilbencílico
Formula: C₉H₁₂O
Pto. Ebullición: 117°C
Número MDL: MFCD00004666
Núm. CAS: 768-59-2
EINECS: 212-198-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a24cde86f03d482303d7d583342684b0c8ccc73c&vid=a24cde86f03d482303d7d583342684b0c8ccc73c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %