1,2-Bencenodimetanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: o-Xileno-α-α'-diol, o-Fenilendimetanol
X0057-25G X0057-5G
TCIAX0057-25GEA 131 EUR
TCIAX0057-25G TCIAX0057-5G
1,2-Bencenodimetanol ≥98.0% (por GC)
1,2-Bencenodimetanol
Formula: C₈H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 145°C
Pto. de fusión: 62…64 °C
Número MDL: MFCD00004626
Núm. CAS: 612-14-6
EINECS: 210-293-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=288dd2399522bff6b381e51f165073a97642dfdf&vid=288dd2399522bff6b381e51f165073a97642dfdf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency