1,4-Bencenodimetanol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: p-Fenilendimetanol, p-Xileno-α-α'-diol
D0605-25G D0605-500G D0605-100G
TCIAD0605-25GEA 23 EUR
TCIAD0605-25G TCIAD0605-500G TCIAD0605-100G
1,4-Bencenodimetanol ≥99.0% (por GC)
1,4-Bencenodimetanol
Formula: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Pto. Ebullición: 329 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 116…117 °C
Número MDL: MFCD00004665
Núm. CAS: 589-29-7
EINECS: 209-641-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64efb5370ee46d1cca111192a39cdba1bcd238fa&vid=64efb5370ee46d1cca111192a39cdba1bcd238fa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency