4,4'-Dimetilbifenilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D1234-1G D1234-25G D1234-5G
TCIAD1234-1GEA 16 EUR
TCIAD1234-1G TCIAD1234-25G TCIAD1234-5G
4,4'-Dimetilbifenilo ≥97.0% (por GC)
4,4'-Dimetilbifenilo
Formula: C₁₄H₁₄
Pto. Ebullición: 295 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 117…122 °C
Densidad: 1,102 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00008545
Núm. CAS: 613-33-2
EINECS: 210-337-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d10d755679b49455b5b2ed5bec69515ab03531cb&vid=d10d755679b49455b5b2ed5bec69515ab03531cb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency