2',4'-Dimetilacetofenona ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-(2,4-Dimetilfenil)etan-1-ona
D1879-25ML D1879-5ML
TCIAD1879-25MLEA 74 EUR
TCIAD1879-25ML TCIAD1879-5ML
2',4'-Dimetilacetofenona ≥95.0% (por GC)
2',4'-Dimetilacetofenona
Formula: C₁₀H₁₂O
Pto. Ebullición: 122°C
Densidad: 1,0121 g/cm³ (15 °C)
Pto. de inflamación: 100°C
Número MDL: MFCD00003571
Núm. CAS: 89-74-7
EINECS: 201-935-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5c0032cb990be607734f817e083e9da464d33b9&vid=b5c0032cb990be607734f817e083e9da464d33b9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %