Cloruro de 2,4,6-trimetilbenzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,4,6-Trimethylbenzene-1-carbonyl chloride, 2,4,6-Trimethylbenzoyl Chloride
T2470-25G T2470-500G T2470-100G
TCIAT2470-25GEA 31 EUR
TCIAT2470-25G TCIAT2470-500G TCIAT2470-100G
Cloruro de 2,4,6-trimetilbenzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 2,4,6-trimetilbenzoilo
Formula: C₁₀H₁₁ClO
Pto. Ebullición: 143°C
Densidad: 1,0967 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013650
Núm. CAS: 938-18-1
EINECS: 213-339-6
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5a0660d35612b852caf9194633330a482b23337&vid=d5a0660d35612b852caf9194633330a482b23337&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %