Cloruro de mesitileno-2-sulfonilo ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Cloruro de 2,4,6-trimetilbencenosulfonilo, Cloruro de mesitilenosulfonilo
M0071-25G M0071-500G M0071-100G
TCIAM0071-25GEA 36 EUR
TCIAM0071-25G TCIAM0071-500G TCIAM0071-100G
Cloruro de mesitileno-2-sulfonilo ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de mesitileno-2-sulfonilo
Formula: C₉H₁₁ClO₂S
MW: 218,7 g/mol
Pto. Ebullición: 150°C
Pto. de fusión: 53…56 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007434
Núm. CAS: 773-64-8
EINECS: 212-257-8
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df74fa3b017284969d261462b8c63e9bbea6e5e6&vid=c691cf6c5fc1edbd3fc5dc9705ac2754283679c8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency