Cloruro de 2,4,6-triisopropilbencenosulfonilo ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,4,6-Triisopropylbenzene-1-sulphonyl chloride
T0459-25G T0459-500G
TCIAT0459-25GEA 28 EUR
TCIAT0459-25G TCIAT0459-500G
Cloruro de 2,4,6-triisopropilbencenosulfonilo ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de 2,4,6-triisopropilbencenosulfonilo
Formula: C₁₅H₂₃ClO₂S
MW: 302,87 g/mol
Pto. de fusión: 93…96 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007433
Núm. CAS: 6553-96-4
EINECS: 229-479-6
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c965f922dc1c18b2be82a2af42a209d682f9cfb&vid=8c965f922dc1c18b2be82a2af42a209d682f9cfb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 94.0 to 99.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency