2',4',6'-Trimetilacetofenona ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T1117-25ML T1117-5ML
TCIAT1117-25MLEA 62 EUR
TCIAT1117-25ML TCIAT1117-5ML
2',4',6'-Trimetilacetofenona ≥97.0% (por GC)
2',4',6'-Trimetilacetofenona
Formula: C₁₁H₁₄O
Pto. Ebullición: 236°C
Densidad: 0,975 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00008735
Núm. CAS: 1667-01-2
EINECS: 216-783-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebbf8cf43ca50523ae7348c30ea646f54130d9f1&vid=ebbf8cf43ca50523ae7348c30ea646f54130d9f1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %