Alcohol 2,4,6-trimetilbencilico ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
(2,4,6-Trimethylphenyl)methanol, Mesitylmethanol
T1905-25G
T1905-5G
TCIAT1905-25GEA
283
EUR
TCIAT1905-25G
TCIAT1905-5G
Alcohol 2,4,6-trimetilbencilico ≥98.0% (por GC)
Alcohol 2,4,6-trimetilbencilico
Formula:
C₁₀H₁₄O Pto. Ebullición: 141°C Pto. de fusión: 88 °C |
Número MDL:
MFCD00014422 Núm. CAS: 4170-90-5 EINECS: 224-032-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 87.0 to 90.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |