Salicilato de bencilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
S0009-25G S0009-500G
TCIAS0009-25GEA 16 EUR
TCIAS0009-25G TCIAS0009-500G
Salicilato de bencilo ≥99.0% (por GC)
Salicilato de bencilo
Formula: C₁₄H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 194°C
Pto. de fusión: 23,9 °C
Densidad: 1,1755 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 184°C
Número MDL: MFCD00020034
Núm. CAS: 118-58-1
EINECS: 204-262-9
Índice Merck: 14,01144
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e164b2c13df5521ec68130680e1e7b0097c4aec2&vid=e164b2c13df5521ec68130680e1e7b0097c4aec2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %