4,4'-Difluorobifenilo
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4,4-Difluoro-1,1-biphenyl, PFB No. 15
D2181-1G D2181-5G
TCIAD2181-1GEA 30 EUR
TCIAD2181-1G TCIAD2181-5G
4,4'-Difluorobifenilo
4,4'-Difluorobifenilo
Formula: C₁₂H₈F₂
MW: 190,19 g/mol
Pto. Ebullición: 255°C
Pto. de fusión: 95 °C
Densidad: 1,361 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00000349
Núm. CAS: 398-23-2
EINECS: 206-910-6
UN: 3152
ADR: 9,II
Índice Merck: 14,03149
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c62aaee297c178ad9a48e6c34cea34540bf80027&vid=c62aaee297c178ad9a48e6c34cea34540bf80027&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 91.0 deg-C