4,4'-Diiodobifenilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
4,4'-Diiodo-1,1'-biphenyl
D2315-25G
D2315-250G
TCIAD2315-25GEA
25
EUR
TCIAD2315-25G
TCIAD2315-250G
4,4'-Diiodobifenilo ≥98.0% (por GC)
4,4'-Diiodobifenilo
Formula:
C₁₂H₈I₂ |
Número MDL:
MFCD00001057 Núm. CAS: 3001-15-8 EINECS: 221-080-5 UN: 3152 ADR: 9,II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 206.0 to 209.0 deg-C |
Solubility in hot Toluene | very faint turbidity |